Merck
Z743617
Color coded Tough-Tags, tube and spot labels
white to white, L × W × diam. 1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in., roll of 500
別名:
solvent resistant labels, temperature resistant labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
包装
roll of 500
メーカー/製品名
COLW-1000
L × W ×直径
1.25 in. × 0.5625 in. × 0.44 in.
white to white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
COLOR-CODED TOUGH-TAGS
  • Easily differentiate samples and identify what you need
  • Translucent writing area keeps contents visible
  • Repositionable for up to thirty minutes
  • Adhesive strengthens over time
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)