包装
pkg of 2
メーカー/製品名
Diversified Biotech VIBE-2000
L × W
8.5 in. × 11.0 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Inexpensive solution which dampens vibrations generated from lab equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
Creates a stable surface to keep equipment in place
Fits vortexes, shakers, rockers and microscopes
Small, lightweight design
Stack pads for heavier units or position side-by-side forlarger equipment
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)