メーカー/製品名
Diversified Biotech DS12-250
ロールサイズ
12 in. × 250 ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリエチレンベースのフィルムには、パラフィンフィルムより透明である、本質的にあらゆる溶媒と腐食剤に耐性を持つ、100°Cで軟化しない、引き裂き耐性によって引っ張りと粘着に優れている、という明らかな利点があります。
特徴および利点
- DuraSeal™ laboratory stretch film is transparent, durable, solvent-resistant polyethylene-based that offers clear advantages over paraffin films.
- Free of any adhesives, it resists essentially all caustic agents and organic solvents.
- Microwave compatible - can withstand heat up to 100°C.Superior tear-resistant stretching and cohesion.
法的情報
DuraSeal is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)