包装
pkg of 750 roll of
メーカー/製品名
Diversified Biotech DTCR-2000-Y
パラメーター
temp. range at 70 to -196 °C
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.50 in.
色
yellow
適合性
Important note for Customers outside of USA: Our Direct Thermal labels are designed to work with U.S. Model Dymo printers only. Labels are not compatible with European DYMO printers.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Direct Thermal Cryo-Tags® are formatted to work with most direct thermal printers. Quickly label your samples with sharp text, clear barcodes or a combination of both. Cryogenic labels are suitable for a variety of applications. Diversified Biotech recommends the Label LIVE app for printing in conjunction with the mydpi Label Printer. Dymo LabelWriters are not compatible with Direct Thermal Cryo-Tags®.
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)