Merck
Z743352
Cryo-Tags® labels
yellow, L × W 1.50 in. × 0.75 in., pkg of 1000 ea per roll
別名:
cryogenic vial labels, freezer labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1000 ea per roll
メーカー/製品名
Diversified Biotech CRY-2000-Y
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.75 in.
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ultra-flexible polyolefin labels with -196°C ultra-low temperature adhesive that sticks to plastic, glass, and metals. Will not become brittle and fall off, even in vapor-phase or liquid nitrogen down to −196°C. Also withstand boiling water and dry heat up to 80°C.
法的情報
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)