Merck
Z743333
Cryo-Babies® ラベル
blue, L × W 1.28 in. × 0.50 in., pkg of 1000 roll Labels
別名:
cryogenic vial labels, freezer vial labels
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103032
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 1000 roll Labels
メーカー/製品名
Diversified Biotech CRY-1000-B
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)