物質
polysulfone
特徴
autoclavable
Includes necessary tubing – 1/8” i.d. silicone
メーカー/製品名
IBI ACCFL0006
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The manifold allows for the connection and simultaneous delivery of media to flow cells and for consolidation of effluent from cells to the waste bottle. Comes with 1/8” i.d. silicone tubing attached and is autoclavable and re-usable.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)