Z741665
Sartorius extended length pipette tips
rack of, volume range 50-1,200 μL, non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
最大容量:
1.2 mL
チップL:
90 mm
容量範囲:
50-1,200 μL
無菌性:
non-sterile
特徴:
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
包装:
pack of 960 ea (Racked)
rack of
rack of
メーカー/製品名:
Sartorius 791210
おすすめの製品
無菌性
non-sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
包装
pack of 960 ea (Racked)
rack of
メーカー/製品名
Sartorius 791210
最大容量
1.2 mL
チップL
90 mm
容量範囲
50-1,200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perfect tip fitting and sealing to the pipetter results in the best possible accuracy and precision. Compatible with Optiload feature in Biohit Picus, eLINE®, mLINE® and Proline® Plus pipetters, enabling ergonomic and light tip attachment and ejection.
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Proline is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
eLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
mLINE is a registered trademark of Sartorius Biohit Liquid Handling Oy
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)