サイズ
XL
メーカー/製品名
Arco 1724206
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MICROGARD™ 2500 STANDARD is designed to protect from saturating liquid spray and particulates, the fabric′s physical strength and flexibility ensure you are protected yet comfortable.
Features:
Approved to:
EN14605 Type 4 Spray-tight
EN ISO 13982-1 Type 5 Particulate protection
EN13034 Type 6 Reduced spray
EN1073-2 Barrier to radioactive particulates - Class 2
EN14126 Barrier to infective agents
EN1149-1 Anti-static
Features:
- 3 piece hood
- Ultrasonically welded seams
- Finger loops
- 2-way front zip with resealable storm flap
- Elasticated hood, waist, wrists and ankles
Approved to:
EN14605 Type 4 Spray-tight
EN ISO 13982-1 Type 5 Particulate protection
EN13034 Type 6 Reduced spray
EN1073-2 Barrier to radioactive particulates - Class 2
EN14126 Barrier to infective agents
EN1149-1 Anti-static
法的情報
Microgard is a trademark of Microgard Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)