特徴
piercable: no
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
IST Scientific IST-104-115SR
W × L
115 mm × 500 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Peelable foil laminate for polypropylene plates.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
Features: Foil laminate, good liquid barrier, moderate solvent resistance, peelable (from -80°C freezer), non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP) plates.
Seal integrity range: -80°C to 110°C.
アプリケーション
PCR, good liquid barrier, lowtemp short term compoundstorage, can be re-sealed
法的情報
LabRoll is a trademark of IST Scientific
PeelASeal Foil is a trademark of IST Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)