Merck
Z740295
RotoFlex® Plus bench top tube rotator rotisserie
for 10 - 15 mL tubes/7 tube capacity per rotisserie
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Cole Parmer 439738
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The RotoFlex will accommodate a variety of tubes from 0.5 - 50 mL by simply changing the rotisserie.
法的情報
RotoFlex is a registered trademark of Argos Technologies, Inc.