Merck
Z740279
GLACIERbrand, triple density
small ice pan, volume 1 L, blue
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40151500
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific IPAN-1000
容量
1 L
1000 mL
blue
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Excellent Insulation - Made of triple density expanded polystyrene. Preserves ice 30% longer!
Won′t Sweat - Thick insulating walls will not sweat
Easy-Grip - Robust handles make buckets easy to carry
Includes Lid - Use the supplied lid to maximize cooling (5 L bucket only)
Heavy-Duty - Solidly constructed to be unbreakable under normal laboratory conditions
Chemically Resistant - Resistant to mild chemicals* as well as ice-alcohol slurry, dry ice and liquid nitrogen
(*Not recommended for long-term exposure to harsh chemicals or corrosives)
法的情報
Galacton is a trademark of Tropix, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2