Merck
Z740131
BRAND® TipBox, empty
with gray tip-tray for pipette and filter tips up to 50 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.01
物質
colorless polypropylene box, lid, and holder (includes a colored tip-tray)
無菌性
non-sterile
特徴
autoclavable (121°C, 2 bar)
Holds <50 μl tips
stackable
包装
box of 1
メーカー/製品名
BRAND 732990
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TipBox, non-sterile: the 5 mL and 10 mL tips are only available as a racked tip version in these specially corresponding TipBoxes.
その他情報
BR732990 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)