Merck
Z736848
Hypoxia Chamber Glove Box
AC/DC input 115 V AC, US 3-pin plug
別名:
856-HYPO 低酸素チャンバーグローブボックス, 単離チャンバー, 湿度チャンバー, 湿度調整チャンバー, 窒素乾燥ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Plas-Labs 856-HYPO
O2測定範囲
0-25%, accuracy: 0.25%
温度測定範囲
-, accuracy: 0.3-0 °C (class B accuracy)
パラメーター
ambient-40 °C temp. range
内寸(幅×奥行×高さ)
41 in. × 28 in. × 26 in.
外寸(幅×奥行×高さ)
55 in. × 35 in. × 38 in.
詳細
低酸素チャンバーグローブボックスは腫瘍細胞や幹細胞研究を含む、組織培養作業に理想的です。低酸素チャンバーは、色分けされて操作できる「タッチスクリーン」コントロールパネルを特徴とし、酸素レベル、温度レベル、二酸化炭素レベルを自動でコントロールできます。
  • O2 センサーと CO2 センサー
  • シーリンググランド付き白金RTD
  • N2、 CO2、および O2 ガス接続
  • 熱電式アセンブリ(ペルチェ素子)
  • パスワードによる保護、設定可能なPIDコントロール
  • 最大6個の個別のコントロールされたサンプリングチャンバーを設定可能。
  • CO2 範囲: 0~20%
  • CO2 正確性: 0.2%
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)