物質
colorless
polypropylene
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 96 ea (Racked)
メーカー/製品名
Sorenson 14210T
最大容量
20 μL
容量
20 μL
結合型
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tips feature a new surface technology designed for quantitative assays in which sample binding can significantly alter results or for critical small volume protocols that require a high degree of accuracy. Ideal for molecular biology applications, such as PCR. Inert hydrophobic barrier prevents pipettor contamination.
法的情報
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)