Merck
Z709263
ART® 自己密封障壁ピペットチップ
ART 300, volume range 1-300 μL, sterile
別名:
ピペットチップ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121601
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 2070
テクニック
PCR: suitable
最大容量
300 μL
容量範囲
1-300 μL
容量
1—300 μL
適合性
for use with
  • sku=2070
  • Biohit Electronic 10-250 μl
  • Biohit Electronic Multi-Channel 25-250 μl
  • Biohit Variable 50-250 μl
  • Eppendorf Response 4850 20-500 μl
  • Eppendorf Research Pro 4860 20-300 μl
  • Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
  • Finnpipette Multi-Channel 50-300 μl
  • Hamilton SoftGrip Precision 300 μl
  • Rainin EDP 2 20-250 μl
  • Rainin EDP Plus 20-250 μl
  • Socorex/Wheaton Calibra/822 20-200 μl
  • Transferpette Multi-Channel 20-200ul/30-300 μl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
確実にはめ込み可能で、ピペッティング操作の繰り返しのための予備スペ-スがあります。
アプリケーション
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used for the quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC–MS (liquid chromatography–mass spectrometry)/MS. They have also been used for RNA isolation and reverse transcription.
包装
960EA = 96チップが10トレイ(1パック)
4800EA = 960チップが5パック(96チップが50トレイ)
800EA = 100チップが8トレイ(1パック)
3200EA = 800EAが4パック
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In vitro culture and analysis of adult hippocampal neural progenitors.
Peltier J, et al.
Methods in Molecular Biology, 621, 65-87 (2010)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)