特徴
racked
包装
pack of 3840 ea (5 packs of 768)
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3542
テクニック
PCR: suitable
最大容量
200 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Extended length making the bottom of 12 × 75 tubes and vials easier to reach.
Molecular BioProducts(MBP)Pure linesのピペットチップは滅菌済みで、汚染を排除するために管理された環境で包装されています。これらのチップは業界標準に厳格に適合するよう独立した検査機関で試験を受けています。幅広い用途に最適です。
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.