Merck
Z707880
TPP® 組織培養プレート
96 well plate, round bottom, polystyrene, sterile, 108/cs
別名:
multiwell plate, sample plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.22
物質
polystyrene
round bottom
round bottom clear polystyrene wells
無菌性
sterile
包装
pack of 4
メーカー/製品名
TPP 92697
利用可能性
not available in (available only in North America)
サイズ
96 wells
有効容積
340 μL
適合性
suitable for (cell culture; tissue culture applications)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TPP製組織培養プレート
TPP製組織培養プレートの利点:
  • 通気システム付きのフタにより、蒸発を抑えたガス交換制御が保証されています。
  • 縁に勾配があるため、フタを1カ所だけに置くことができます。
  • フタとプレートの黄色いマーキング領域が重なると、フタが正しい方向を向いたことになります。
  • 握りが隆起しているためしっかりつかむことができ、フタが過って持ち上がることはありません。
  • 明瞭な英数字のラベルがウェル間に付いているため、顕微鏡観察時に向きを変えやすくなっています。見分けやすい黒字の英数字ラベルは、
  • 球帯上の増殖領域のみにあります。
  • 増殖表面は完全に平らです。
  • TPP製のプレートは、どのサイズ(6、12、24、96-ウェル)も一緒にして安全に積み重ねることができます。
  • プレート基部の通気孔が結露を防ぎ、積み重ねたプレート間に一定の気流が流れます。
  • 完全に透明です。
TPP製96ウェル組織培養プレートの利点:
  • ANSI/SBS-3d規格に従って製造されています。
  • インターリーブ式バーコード2/5で標準化されています。
  • 白い基調色がテストプレート上にしっかりエンボス加工されるため、剥離して識別できなくなることはありません。
  • 2種類(FベースおよびUベース)のウェル形状を用意しています
96ウェル組織培養プレートのウェルの形状:
F-ベース(平底)
  • 優れた光学特性
  • 正確な光学測定に適しており、顕微鏡用途と同様に測定光が形状によって散乱しません
  • 増殖領域は0.335 cm2です。
  • 作業容量:0.34 mL
U-ベース(丸底)
  • ピペットで移しやすいように、ウェルにはリムがありません。
  • 凝集検査と「+/-」評価に用いられます。
  • 増殖領域は0.36 cm2です。
  • 作業容量:0.31 mL
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)