Merck
Z707651
TPP組織培養皿
dish capacity ~10 mL
別名:
プラスチック製ペトリ皿, ペトリ皿(ディスポーザル), 培養皿
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.14
物質
polystyrene
round
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
lid
包装
case of 900 ea (45 x pack 20)
メーカー/製品名
TPP 93040
ディスクの最大容量
~10 mL
dish diam. × H
40 mm × 10 mm
表面積
9.2 cm2
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
革新的な特徴をもつ、細胞増殖性能に優れたTPP組織培養皿です。研究用途、工業用途の別を問わず、付着細胞の培養に最適です。材質は高品質の透明ポリスチレンの組織培養皿。底面のみが培養用に処理されており、側面は処理されていませんので、側面に細胞が付着する心配はありません。持ち上げるなどの操作を安全かつ簡単に行えるよう、基部側の外周には刻み目の付いたリングが備わっています。このリングには、フタが外れて培養皿を取り落とすという危険を最小限に抑えるという役割もあります。
また、組織培養皿を安全かつ安定に積み重ねるための特殊なリングも備わっています。このリングの外周には90°間隔で切り欠きが設けられています。切り欠きは観察対象部分の目印として使うことができます。また、組織培養皿を積み重ねた際の結露や接着を防ぐという役割もあります。
書き込みのためのスペースが2箇所、フタ側(黄色)と基部側(つや消し)とに設けられており、フタと基部との位置合わせ、方向合わせの基準として使うことができます。また、フタ側の内側には特殊な突起が6個設けられており、これによりインキュベーション中の最適な換気状態が確保されます。
特長:
  • 全バッチについて細胞増殖特性試験済み
  • 平坦度、透明度に優れ、顕微鏡観察が可能
  • 基部側の外周に、刻み目の付いた特製リングを装備。安全かつ簡単な取り扱いが可能
  • 2箇所の書き込み用スペース
  • 培養面を4分割する切り欠きにより試験が容易に
  • 簡単に剥がせる包装を採用
  • ガンマ線滅菌済み
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG