Merck
Z707643
TPP®細胞用スパチュラ
別名:
細胞スクレイパー, 細胞用スパチュラ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122103
物質
polypropylene
無菌性
sterile
包装
pack of 1
case of 150
メーカー/製品名
TPP 99010
ブレード L × W
195 mm × 14 mm , fixed blade
サイズ
適合性
suitable for (tissue culture dish 150, various other cell culture applications)
詳細
TPP細胞用スパチュラは、主に、再密閉可能なフタまたははぎ取り式ホイル付きTPP組織培養フラスコおよび大型のTPP組織培養皿で使用します。
長所:
  • 切れ味の良い特殊な形状の刃
  • ハンドル上の小さなノブ
  • リントフリーのブリスター包装
  • 使いやすいTPPディスペンサーケース
法的情報
TPP is a registered trademark of TPP Techno Plastic Products AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)