Merck
Z707406
ThinSeal フィルム
non-sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
物質
polyester film
無菌性
non-sterile
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Excel Scientific 100-THIN-PLT
テクニック
ELISA: suitable
L
141 mm
W × L
7.94 cm × 14.1 cm
W
79.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Semi-pierceable, and leaves minimal residue. Polyester films just 25 μm thick, clearer and marginally pierceable with single-channel pipettes for sample recovery. Dimensions are 54.0 mm x 141.0 mm.
法的情報
ThinSeal is a trademark of Excel Scientific, Inc.