Merck
Z688274
遠心チューブ、付属キャップ付き
capacity 5 mL, conical green polypropylene, Cole Parmer 439551
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
NACRES:
NB.11
物質
cap (attached)
conical green polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 200
メーカー/製品名
Cole Parmer 439551
キャップ幅
1.15 in.
キャパシティ
5 mL
開口部直径
0.6 in.
チューブH
2.23 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
付属キャップ付き遠心分離管は、理想的な中間容量の5 mLポリプロピレンチューブで、5 mL未満の容量を使用する場合に15 mLコニカルチューブの代わりに使用できます。サイズが小さいため、チューブの内部にピペッターの胴体部分を入れる必要がありません。煮沸、オートクレーブ(15 psiで120℃15分)に耐え、-90℃での冷凍にも適しています。要望に応じて滅菌済みチューブも利用できます。
特徴および利点
  • 開けやすい付属のキャップにより、片手で簡単に操作でき、手が疲れにくく、サンプルの完全性を保持できます。
  • RNaseフリー、DNaseフリー、汚染フリー
  • パイロジェンフリー
  • タグ付けおよび識別に使用できるつや消しのマーキング部
  • 最高5000 gで安全に遠心分離可能
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)