Merck
Z670138
StainTrayスライド染色システム
StainTray with clear lid
別名:
humidity tray, immunohistochemistry staining tray, slide staining tray
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
MA.01
物質
PETG lid
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Simport M920-1
パラメーター
-20-60 °C temp. range
L × H × W
38 cm × 4.5 cm × 24 cm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この頑健な恒湿チャンバーにより、免疫組織化学染色はさらに実施しやすくなります。トレイは、恒湿チャンバーを必要とする日常的な染色作業に適しています。レール間のウェルは水が跳ねないようにしっかりと固定します。プラスチック製レールはポリマーストリップで覆われており、トレイが傾いてもスライドがしっかり固定された状態を保ちます。レールは、水がスライドに触れないようにするだけでなく、スライドを取り出しやすいように一段高くなっています。ベースはスライドから落ちる余分な染色液を受け止めます。