Merck
Z664553
Brady® Freezerbondz ラベル
L × W 55.88 mm × 38.10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
polyester
white
詳細
for TLS printer only
包装
roll of 100 labels
メーカー/製品名
Brady PTL-113-490
テクニック
cryopreservation: suitable
L × W
55.88 mm × 38.10 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
熱転写の印刷可能なラベルで、冷蔵や冷凍表面にも接着できます。白いポリエステル製です。
  • 熱転写印刷により鮮明で解像度が高く、にじみのない印刷ができます。
  • 凍った試料の特定にも使用できます。
  • -196°Cまでの環境で10年以上耐えられます。
  • 実験化学物質に優れた抵抗性を示します。
  • ほとんどの一般的なチューブ、バイアル、円錐フラスコ、トレイに合うサイズをご用意しています。
法的情報
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
FreezerBondz is a trademark of Brady Worldwide, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)