物質
polyester
white
包装
roll of 250 labels
メーカー/製品名
Brady PTL-76-461
利用可能性
available only in EU
W × L
41.28 mm × 15.24 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Brady® self-laminating clear polyester labels with matte white printable zone are ideal for cables, laboratory ID, or general labeling.
- Print-smudge and solvent resistant labels feature a permanent acrylic adhesive and are thermal transfer printable.
- For Use with Printer: BMP®61 Label Printer, BMP®71 Label Printer (with media adapter), BradyPrinter M611 Mobile Label Printer, TLS 2200 Thermal Labeling System, TLS-PC LINK Thermal Labeling System.
法的情報
BMP is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)