Merck
Z663662
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
general industrial, W × L 25.40 mm × 15 m, orange vinyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
orange vinyl
包装
roll of 15 m
メーカー/製品名
Brady PTL-42-439-OR
利用可能性
available only in EU
W × L
25.40 mm × 15 m
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)