Merck
Z663360
Brady® thermal labeling system (TLS) labels
label for 0.2 mL PCR tube, W × L 38.10 mm × 17.28 mm, polyester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
polyester
white
包装
roll of 750 labels
メーカー/製品名
Brady PTL-108-461
利用可能性
available only in EU
テクニック
PCR: suitable
W × L
38.10 mm × 17.28 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Brady is a registered trademark of Brady Worldwide, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)