おすすめの製品
AC/DC入力
230 V
物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern EW 600-2M
利用可能性
not available in USA and Canada
秤量測定範囲
600, resolution: 0.01 g, linearity: ±0.02 g
幅×奥行×高さ
180 mm × 230 mm × 85 mm
プラットフォーム直径
140 mm
重量
2 kg
バッテリー電源
rechargeable
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
精密天秤。以下の特徴を備えています。
- 大型LCDディスプレイ
- 容量表示
- 保護カバー
- 点検用分銅
- 3年保証