Key Documents
Z662798
KERN 440シリーズ電子天秤
Kern 440-45N + 963-127, DKD Calibration Certificate included
別名:
laboratory balance, weighing balance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
AC/DC入力
230 V, universal plug set (EU, UK and USA plug types included)
物質
stainless steel weighing plate
特徴
CE compliant
DKD Calibration Certificate included
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern 440-45N + 963-127
利用可能性
not available in USA and Canada
秤量測定範囲
1,000 g, resolution: 0.1 g, linearity: ±0.2 g
幅×奥行×高さ
165 mm × 230 mm × 80 mm
プラットフォームサイズ
130 mm × 130 mm
重量
~1 kg
バッテリー電源
9 V
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
精密天秤。以下の特徴を備えています。
  • RS 232インターフェース
  • パーセンテージ計算機能
  • ディスプレイを覆う保護カバー
  • 電池でも使用可能