Merck
Z662658
Kern pocket balances
weighing capacity 60 g, resolution: 0.01 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111502
NACRES:
NB.71
特徴
CE compliant
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kern CM 60-2N
利用可能性
not available in USA and Canada
秤量測定範囲
60 g, resolution: 0.01 g
全体L × W × H
85 mm × 130 mm × 25 mm
計量皿L × W
70 mm × 80 mm
バッテリー電源
3 × 1.5 V AAA
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 計算機の機能を兼ね備えたハンディサイズの天秤です。
  • 耐圧・防塵ハードケース入り
  • オートパワーオフ(4分間無操作時)により電池の消耗を防止
  • 調整プログラムCALによる高水準の測定