物質
stainless steel
特徴
for 2 beakers
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin DE 100
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
When using chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath, use a suitable perforated lids/insert strips to hold the insert cups. Several insert cups can be sonicated with different liquids at the same time.
特徴および利点
- for holding insert cups
- sound-absorbing
- shortens the heating phase
法的情報
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)