安全性情報
Z660094
Bandelin STAMMOPUR 24 cleaning concentrate
residue-free rinsing, neutral scent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Bandelin
利用可能性
available only in EU
詳細
Simultaneous intensive cleaning and disinfection Residue-free rinsing, neutral scent. Very gentle to material, anti-corrosive. Free from aldehydes, chlorine and phenols. Extended endurance of the used solution: 3 days. Bactericidal (incl. Tb-B.), fungicidal, virucidal (HBV/HIV). Mildly alkaline, pH 9.4 (1%), dosage 1%, 15 min. (with ultrasound).
Contamination:
General contamination, biofilms, soot, pigments, oil- and fat-containing residues etc.
Objects to be cleaned:
Glass, ceramics, plastics, rubber, steel, stainless steel, non-ferrous-, precious- and light metals, instruments, pipettes, respirators, protective goggles etc.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z660094-2L:
Z660094-5L:
Z660094-25L:
試験成績書(COA)