安全性情報
Z660078
Bandelin TICKOPUR R 36 cleaning concentrate
special cleaner - tenside-free
別名:
detergent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131800
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Bandelin
利用可能性
available only in EU
詳細
Special cleaner - tenside-free, non foaming, gentle to material, mildly alkaline, pH 9.9 (1 %), dosage 0.25 to 5 %, 1 to 10 min.
Contamination:
General contamination, oil, grease, distillation residues, organic and inorganic residues.
Objects to be cleaned:
Glass, optical glass, ceramics, plastics, rubber, steel, precious and light metals.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Z660078-25L:
Z660078-5L:
Z660078-1L:
Z660078-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)