Merck
Z659738
Bandelin SONOREX 超音波バスアクセサリー
insert tub with lid for Z659673 and Z659029
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.74
物質
polyethylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin KW 5
利用可能性
not available in USA and Canada
L × W × D
254 mm × 96 mm × 130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For use with chemically aggressive liquids, removing chemically aggressive or abrasive contamination or sonicating sample liquids, insert cups are used (indirect sonication). Because nothing may be placed on the bottom of the ultrasonic bath.
特徴および利点
  • for chemically aggressive liquids
  • protects the stainless steel tub
法的情報
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG