物質
polyethylene
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin KW 3
利用可能性
not available in USA and Canada
L × W × H
195 mm × 115 mm × 88 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Stainless steel lid for an ultrasonic bath protects the bath liquid from external contamination and prevents unpleasant odors from the cleaning or disinfection agents added. In addition, the noise emitted when the ultrasonic cleaner is in operation, which may be perceived as annoying, is reduced. The lids are designed in such a way that any condensation that occurs is directed back into the bath.
特徴および利点
- protects the bath fluid from contamination
- sound-absorbing
法的情報
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)