Merck
Z659592
Bandelin SONOREX SUPER with built-in heating Ultrasonic baths
Bandelin RK 103 H, capacity 4 L
別名:
heated ultrasonic bath sonicator, heated ultrasonic cleaning bath
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
AC/DC入力
230 V
特徴
CE compliant
HF-peak output max. W/per. = 2 × 320
drain ball cock ¼"
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin RK 103 H
利用可能性
not available in USA and Canada
加熱能力
200 W
L × W × D
240 mm × 140 mm × 150 mm
キャパシティ
4 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PZT-広域トランスデューサーが、振動槽全体に高出力の超音波強度を作り出します。煩わしい表面波が発生しない、集中した超音波エネルギー。固定出力と周波数の自動制御により、洗浄する物体の大きさにかかわらず、常に最適な超音波エネルギーの分布と再現可能な結果が保証されます。35 kHzという有利な周波数により特に強力です。
  • PZT-広域発振システム
  • HF域の周波数35 kHz
  • 時間の設定範囲:1~15分。または連続運転
  • 30~80°C(86~176°F)をサーモスタット制御可能なヒーターを内蔵したHタイプ
  • 振動槽はステンレス鋼製
  • ハウジングはステンレス鋼製(防滴)
  • コックをひねるだけで容易に排出(RK 103 H以降の製品のみ)
  • SONOREX SUPERユニットはRFI耐性を持ち、CE認定済みです
法的情報
SONOREX is a trademark of Bandelin Electronic GmbH & Co. KG