Merck
Z659355
Bandelin SONOPULS ultrasonic homogenizer accessories
cooling vessel KG 3 for use with HD 2070 and HD 2200 homogenizers
別名:
sonication vessel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101520
NACRES:
NB.74
物質
glass
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bandelin 536
利用可能性
available only in EU
容量× 内径 × H
15 mL × 20 mm × 65 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cooling vessel KG for sonication of temperature-sensitive samples. The cooling jacket allows temperature control using liquid coolants during sonication.
特徴および利点
  • Simultaneous sound and cooling
  • Optimal process observation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)