Merck
Z653810
Pyrex® glass gas distribution tubes
porosity grade 1
別名:
3830/02M
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
物質
borosilicate glass tube
colorless tube
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
メーカー/製品名
SciLabware 3830/02M
利用可能性
available only in EU
全長
300 mm
シンブル外径
15 mm
チューブ直径
8 mm
8 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Ideal for the dispersion of gas oin liquids
  • Borosilicate glass tube with sintered thimble
  • Choice of thimble porosities to achieve optimum gas bubble size
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)