物質
borosilicate glass tube
clear tube
round bottom
screw top cap
screw top neck
無菌性
non-sterile
特徴
neck thread external thread
包装
pack of 40 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1636/30MP
利用可能性
available only in EU
外径 × L
16 mm × 160 mm
キャパシティ
19 mL
スレッドサイズ
15 mm , cap
壁厚
1.8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The in vitro cultivation of animal and plant cells in a nutrient medium is an essential part of today′s research in the field of microbiology. These cultivation approaches can take place at different scales - the vessels are selected accordingly. For test runs, rather small vessels such as culture tubes are used.
特徴および利点
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- High resistance to attack from water reduces leaching of contaminants which can cause pH changes
- PBT screwcaps with inert PTFE lined rubber disc
- Cap can withstand repeated dry heat and steam sterilization cycles.
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)