物質
borosilicate glass
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
Push fit
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
SciLabware 1622/02M
利用可能性
available only in EU
外径 × L
10 mm × 75 mm
チューブ直径
10 mm
壁厚
1.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 縁がないため施栓やラックへの保管に便利
- 培養に最適
- 全体がオートクレーブ可能
- 高い耐水性
- pH変化の原因となりうる汚染物質の浸出を抑制
- 耐熱性ホウケイ酸Pyrexガラス製のため高温での使用が可能
- ISO 4142準拠
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.