Merck
Z640247
エッペンドルフ® epT.I.P.S 箱入り
volume range 50-1000 μL
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
blue rack
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 96 (includes 1 reusable box)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030 073.100
Eppendorf® 022491351
L
71 mm
最大容量
1 mL
容量範囲
50-1000 μL
容量
50—1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ep T.I.P.S.ボックスおよびリフィルトレイを汚染なく取り扱える再装填システムの一部であり、プラスチック製の蓋が作業ボックスに移す際にトレイを接触から保護します。
マルチチャンネルピペット用に最適化されたオートクレーブ可能な作業ボックスです。取り外し可能な蓋付きであり、大きなフットプリントにより転倒を防ぎます。積み重ね可能です。チップを充填して提供します。
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The PhotoKitAlysis Reaction Kit was designed to provide the best possible chance of finding good reaction conditions for cross-coupling reactions: pre-weighed base or base solution (provided), 10–20 mmol coupling partner (user supplied), 10 mmol aryl halide substrate (user supplied), Catalysts (user supplied), 6 solvents (toluene, DMA. THJF, n-butanol, MeOH, MeCN) (provided).
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
All contents in the foil bag are weighed, plated, packed, and sealed in a glove box under nitrogen.
プロトコル
catalysis, KitAlysis, cross-coupling, Suzuki-Miyaura, Buchwald-Hartwig, Negishi, Heck , Sonagashira, Borylation, Ni/Pd co catalyst screen, Kitalysis-24PdCat, Palladium Precatalyst Cross-Coupling Reaction Screening Kit.
Complete workflow for the comprehensive analysis of terpenes in cannabis
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note