Merck
Z637122
BRAND® UV cuvette lids, PE
round yellow lid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
SB.32
物質
round yellow lid
メーカー/製品名
BRAND
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
丸型カバーによって密封され、試料を最低温度-20°Cで保存できます。
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)