Merck
Z629065
Vivapure spin columns
Q Mini H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.22
物質
polypropylene housing
regenerated cellulose membrane
詳細
uses a fixed-angle rotor
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Q Mini H
Sartorius VS-IX01QH24
利用可能性
not available in USA and Canada
ベッド容積
240 μL
膜面積
7.48 cm2
チューブサイズ
2 mL
有効容積
≤0.4 mL
ポアサイズ
3-5 μm
キャパシティ
4 mg binding capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vivapureスピンカラムは、画期的かつ強力なイオン交換膜テクノロジーを用いてタンパク質精製を行います。Vivapureの精製プロトコールを用いると、超高純度のタンパク質を30分以内に高収率で単離できます。
このカラムは様々なイオン交換樹脂と一緒に使用できます。
  • タイプC:カルボン酸(弱酸性陽イオン交換体)
  • タイプD:ジエチルアミン(弱アルカリ性陽イオン交換体)
  • タイプQ:第四級アンモニウム(強アルカリ性陽イオン交換体)
  • タイプS:スルホン酸(強酸性陽イオン交換体)
注記:本製品には、包括的な取扱説明書とラミネート加工されたプロトコールカードが添付されています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)