Merck
Z614734
Vivaspin 20 diafiltration cup
pkg of 12 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
NACRES:
NB.24
物質
polycarbonate housing
polyethersulfone membrane
無菌性
non-sterile
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
Sartorius VSA005
チューブサイズ
~50 mL
有効容積
20 mL
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)