Merck
Z601586
Hettich®遠心分離機アダプター
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 15 mL tubes
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Hettich 1347
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バケット/キャリア1381(Z601543)および1430 (Z729132)に対応
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG