Merck
Z601373
Hettich®遠心分離機アダプター
adapter for 1.5-2.0 mL tubes 11x38 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.22
特徴
Holds 1.5 mL tubes
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Hettich 1377
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with 1161 (drum rotor)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)