Merck
Z600024
Hellma®吸光光度計用キュベット、semi Micro
Special Optical Glass, spectral range 360-2,500 nm, pathlength 10 mm, chamber volume 1,400 μL
別名:
Precision Optical Cuvettes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
optical glass
詳細
2 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 6040-OG
パラメーター
360-2,500 nm spectral range
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
H × W × D
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
1,400 μL
パス長
10 mm
検出方法
photometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ふた無し
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH