Merck
Z369160
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 1.25 mL, sterile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
物質
colorless
無菌性
sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
Finn 9404183
最大容量
1.25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Delivers 25-125 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
包装
Individually wrapped
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries