Merck
Z369063
Finnpipette® Stepper pipette tips
maximum volume 0.5 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
NACRES:
NB.01
メーカー/製品名:
Finn 9404170
最大容量:
0.5 mL
無菌性:
non-sterile
特徴:
barrier: no
包装:
pack of 100 ea
物質
colorless
無菌性
non-sterile
特徴
barrier: no
包装
pack of 100 ea
メーカー/製品名
Finn 9404170
最大容量
0.5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Delivers 10-50 μl
Seven sizes, each available in bulk pack or sterile single-wrapped.
包装
Bulk pack
その他情報
Browse all pipette tips
法的情報
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)