Merck
Z367621
Belly Dancer/Hybridization water bath
AC/DC input 115 V AC, 60 Hz
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.22
AC/DC入力
115 V (AC)
物質
stainless steel plate
メーカー/製品名
IBI BWBAA115S
利用可能性
not available in EU
パラメーター
35-72 °C temp. range
サイズ × 内径
64 cm × 64 mm × 82 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Belly Dancer/Hybridization water bath offers ideal benchtop temperature control and orbital mixing in one versatile unit. The lightweight thermostat-controlled water bath is designed for use on the Belly Dancer platform and its controls are integrated into the Belly Dancer. The orbital hybridization water bath is the ideal instrument for Northern and Southern blots, high stringency filter washing, in situ hybridization, and hot staining and destaining protocols.
物理的形状
マイクロプロセッサ制御により正確な温度設定と維持が実現しています。35~72°Cで±0.1°C。迅速な加熱:1分間に3°C。安全性の特長としては、独立した温度暴走遮断スイッチおよび切妻型の3/16"PETG製フタにより、蒸発量が低減し、β放射線が遮蔽されます。チャンバーはステンレススチール製で、角が丸くなっていますので清掃が容易です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)